Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Adapter Sets for R-12-10 Interchangeable Centrifuge Rotor
Click to view available options
Capacità:
2 to 5 mL
4 to 8 mL
8 to 9 mL
Max. Tube Diameter:
13 mm
16 mm
Max. Tube Length:
75 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Interchangeable centrifuge rotor for 12 x 10 to 15mL tubes
- Rounded ends, no caps
- Dimensions: 16mm dia. x 105mm
Specifica
Specifica
| Capacità | 2 to 5 mL |
| Max. Tube Diameter | 13 mm |
| Max. Tube Length | 75 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | R-12-10 |
| N. per confezione | 12/Pk. |