Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Replacement Rotors
Codice prodotto. p-8013363
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 x 0.5 mL, 12 x 0.2 mL Microtubes
12 x 1.5 mL Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15211236
Marca: Grant Instruments™ R0502
Includes microtubes. For use with PVC Series Benchtop Centrifuges
For use with PVC Series Benchtop Centrifuges
  • Includes microtubes
  • R-05-02: Replacement rotor for 12 x 0.5mL and 12 x 0.2mL microtubes
  • R-15: Replacement rotor for 12 x 1.5mL microtubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12 x 0.5 mL, 12 x 0.2 mL Microtubes