Learn More
Grant Instruments™ Incubator shaker
Codice prodotto. 15231166
Click to view available options
Intervallo di velocità:
5 to 520 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15231166
Marca: Grant Instruments™ ES80
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ES-80 Versatile and programmable bench-top orbital shaker-incubator for mixing and incubating biological cultures and samples in a variety of flasks and vessels.
  • Digital control of time, temperature and shaking speed for accuracy and repeatability
  • Variable speed: 50 to 250rpm
  • Temperature setting range: +25°C to 80°C
  • Load up to 8kg
  • Interchangeable platforms for shaking/incubating different vessels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 20 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 8 kg
Intervallo di velocità 5 to 520 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 450 W
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 25°C to 80°C
Wattage 450 W
Product Type Shaker Incubator
Profondità (sistema metrico) 525 mm
Depth (Metric) Interior 450 mm
Altezza (sistema metrico) 510 mm
Altezza (sistema metrico) interno 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 590 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 390 mm
Peso (sistema metrico) 41.1 kg
Display 2 line, 16 character LED
Intervallo temporizzatore 1 min. to 96 hr., Up to 30 days continuous operation