Learn More
Grant Instruments™ Spare Block for PHMT Thermoshaker
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.02 mL
0.05 mL
0.2 mL
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Additional/Spare block for PHMT Series Thermoshaker for Microtubes and Microplates
- PSC18: Holds 20 x 0.5mL plus 12 x 1.5mL microtubes
- PSC24: Holds 24 x 2.0mL microtubes
- PSC24N: Holds 24 x 1.5mL microtubes
- PSC32: Holds 20 x 0.2mL plus 12 x 1.5mL microtubes
- PSC96: Holds a 96-well PCR microplate
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.02 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 96-Well Microplates (0.2 mL) |
| Temperature Range (Metric) | 5°C to 100°C |
| Tipo | Block |
| Stabilità termica | ±0.1°C |