Learn More
Grant Instruments™ Spare Block for PHMT Thermoshaker
Codice prodotto. 12955511
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.02 mL
0.05 mL
0.2 mL
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12955511
Marca: Grant Instruments™ PSC18
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Holds up to 32 microtubes or one 96-well microplate for PHMT Series Thermoshaker
Additional/Spare block for PHMT Series Thermoshaker for Microtubes and Microplates
  • PSC18: Holds 20 x 0.5mL plus 12 x 1.5mL microtubes
  • PSC24: Holds 24 x 2.0mL microtubes
  • PSC24N: Holds 24 x 1.5mL microtubes
  • PSC32: Holds 20 x 0.2mL plus 12 x 1.5mL microtubes
  • PSC96: Holds a 96-well PCR microplate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.05 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 20 x 0.5mL microtubes plus 12 x 1.5mL microtubes
Temperature Range (Metric) 5°C to 100°C
Tipo Block
Stabilità termica ±0.1°C