Learn More
Grant Instruments™ Grant Optima™ Refrigerated Circulating Bath
Click to view available options
Modello:
T100-R4R
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 20 L (R4R) or 12 L (R5) options Temperature range: 0 to 100°C
- Stability: ±0.05ºC
- Clear, bright 4 digit LED display
- No spill valved front drain
- Safe - water freeze protection thermostat and 27 bar high pressure switch
- 3 preset programs
- 2 point user calibration
- User calibration facility for optimum accuracy at the required operating temperature
- Low liquid protection and over-temperature cut-out
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | Digitale |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Certificazione/Conformità | DIN12876 |
| Tipo di pompa | Thermostat |
| Gamma di temperatura | 0°C to 100°C |
| Display | Digital LED |
| Modello | T100-R4R |
| Stabilità termica | ±° |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Vedi altri risultati |