Learn More
Grant Instruments™ Grant Plastic Bath Tank
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 L
18 L
Dimensioni (L x P x A):
390 x 200 x 380 mm
415 x 350 x 380 mm
600 x 350 x 380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Withstands temperatures up to 99°C.
- Can be combined for use with any Grant digital thermostat or heated circulating bath
- Plastic construction
- 85/140mm min/max liquid depth
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Dimensioni (L x P x A) | 390 x 200 x 380 mm |