Learn More
Grant Instruments™ Grant Plastic Bath Tank
Codice prodotto. p-8014618
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 L
18 L
Dimensioni (L x P x A):
390 x 200 x 380 mm
415 x 350 x 380 mm
600 x 350 x 380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11486437
Marca: Grant Instruments™ P12
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Withstands temperatures up to 99°C.
  • Can be combined for use with any Grant digital thermostat or heated circulating bath
  • Plastic construction
  • 85/140mm min/max liquid depth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 12 L
Gamma di temperatura 99°C to 99°C
Dimensioni (L x P x A) 415 x 350 x 380 mm