Learn More
asecos™ Granulate Universal Coarse Grain
Codice prodotto. 17846476 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
20 kg
60 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. 17846476
Marca: asecos™ 9956
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Granulate Universal Coarse Grain is ideal for setting oils, alkalis, lipids, fuels, lacquers etc.
  • 1-3 mm grain size
  • 20 kg bag binds up to 16 L heating oil
  • Suitable for solid surfaces
  • Optimum slip resistance even when completely saturated
  • For indoors and outdoors
  • Available in one or three 20 kg bags.
Specifica
Materiale Loose Particulate
Tipo Absorbent Granules
Peso (sistema imperiale) 44.09 lb.
Peso (sistema metrico) 20 kg