Learn More
asecos™ Granulate Universal Coarse Grain
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
20 kg
60 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Descrizione
- 1-3 mm grain size
- 20 kg bag binds up to 16 L heating oil
- Suitable for solid surfaces
- Optimum slip resistance even when completely saturated
- For indoors and outdoors
- Available in one or three 20 kg bags.
Specifica
Specifica
| Materiale | Loose Particulate |
| Tipo | Absorbent Granules |
| Peso (sistema imperiale) | 44.09 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 20 kg |