Learn More
asecos™ Granulate Universal Fine Grain
Codice prodotto. p-200003740 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
20 kg
60 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. 17886526
Marca: asecos™ 9906
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Granulate Universal Fine Grain is ideal for setting oils, alkalis, lipids, fuels, lacquers etc.
  • 0.5-1 mm grain size
  • 20 kg bag binds up to 18 L heating oil
  • Penetrates small depressions and cracks
  • Best suited for large contact with the surface and fast absorption (e.g. traffic surfaces)
  • Optimum slip resistance even when completely saturated
  • Available in one or three 20 kg bags.
Specifica
Materiale Loose Particulate
Tipo Absorbent Granules
Peso (sistema imperiale) 44.09 lb.
Peso (sistema metrico) 20 kg