Learn More
asecos™ Granulate Universal Ultra Fine Grain
Codice prodotto. 17866566 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
10 kg
30 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
17866566 10 kg Pezzo
17896366 30 kg pezzi 3
2 options
Codice prodotto. 17866566
Marca: asecos™ 14394
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Granulate Universal Ultra Fine Grain is ideal for setting oils, alkalis, lipids, fuels, lacquers etc.
  • 0.3-0.7 mm grain size
  • 10 kg bag binds up to 11 l heating oil
  • Penetrates the finest recesses and cracks
  • Ideally suited for applications where little waste and very high suction power is required
  • Available in one or three 10 kg bags.
Specifica
Materiale Loose Particulate
Tipo Absorbent Granules
Peso (sistema imperiale) 22.05 lb.
Peso (sistema metrico) 10 kg