missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Granulate Universal Ultra Fine Grain

Codice prodotto. p-200003739 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
10 kg
30 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17866566

Marca: asecos™ 14394

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Granulate Universal Ultra Fine Grain is ideal for setting oils, alkalis, lipids, fuels, lacquers etc.

  • 0.3-0.7 mm grain size
  • 10 kg bag binds up to 11 l heating oil
  • Penetrates the finest recesses and cracks
  • Ideally suited for applications where little waste and very high suction power is required
  • Available in one or three 10 kg bags.

Specifica

Materiale Loose Particulate
Tipo Absorbent Granules
Peso (sistema imperiale) 22.05 lb.
Peso (sistema metrico) 10 kg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato