Learn More
Granzyme B (NK/T-Cell Lymphoma Marker) Mouse, Clone: GZMB/2403, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | Granzyme B (NK/T-Cell Lymphoma Marker) |
|---|---|
| Clone | GZMB/2403 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15970148
|
EnquireBio
3002-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980148
|
EnquireBio
3002-MSM3-P1 |
100 μg |
573.00€ 478.00€ / 100µg Risparmia 95.00€ 16% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| Granzyme B (NK/T-Cell Lymphoma Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human GZMB protein (apprx. aa 73-187) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 29-32kDa |
| GZMB/2403 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 3002 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic | |
| A431 cells. Tonsil, Spleen or Hodgkin's Lymphoma |