Learn More
Graphene nanoplatelets aggregates, sub-micronparticles, S.A. 500 m^2/g
Codice prodotto. 15427405
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15427405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047132.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7782-42-5 | C | 12.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-42-5
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Graphene nanoplatelets aggregates
Nota nome sub-micronparticles
Colore Black
Quantità 25 g
Forma fisica Nanoplatelets
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Graphene nanoplatelet aggregates
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Graphite