Learn More
Graphite adhesive, aqueous based, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15471697
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 15471697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041214.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite adhesive, aqueous based
Nota nome Service temp: 306°C
Colore Black
Odore Ammonia-like
Numero MDL MFCD00144065
Quantità 50 g
Forma fisica Flakes