missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Graphite electrode, counter-pointed tip, 3.06mm dia, 38.10 mm long, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. 15433505
Click to view available options
Quantità:
100 Pc.
Imballaggio:
Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Codice prodotto. 15433505

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014746.KN

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

 

The surface modification of graphite felt with concentrated sulfuric acid has led to dramatic improvement in the electroactivity of this material in the vanadium redox cell. A cell resistance of 2.50 ? cm2 and energy efficiency of 91% were obtained in the vanadium cell, after the graphite felt electrode material was treated with boiling concentrated sulfuric acid for 5 hour. Graphite felt treated thermally at 400°C exhibited the greatest improvement in performance of the vanadium cell. Graphite electrode are used in primarily in electric furnace steel manufacturing. It can provide high level of electric conductivity and capability of sustaining the extremely high level of generating heat. It is also used in the refinement of steel and similar smelting process.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Graphite electrode
Imballaggio Tube
Quantità 100 Pc.
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Poorly soluble in general solvents. Soluble in molten nickel.
Percent Purity 99.9995%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato