Learn More
Graphite foil, 1mm (0.04in) thick, 97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7058706
Click to view available options
Quantità:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11314738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043083.RF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00144065
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite foil
Nota nome 1mm (0.04 in.) thick
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 30 x 30 cm
Percent Purity 97%
Forma fisica Foil