Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graphite Gas Analysis Crucible; Ht (mm), 24.5; ID (mm), 10.0; OD (mm), 12.7; Tip Dia (mm), 6.80
Codice prodotto. 15473705
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
12.6mm
12.7mm
Altezza (sistema metrico):
24.2mm
24.5mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15473705
Marca: Thermo Scientific Chemicals 039809.KN
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 9.2mm
Materiale Graphite
Da utilizzare con (applicazione) For Gas analysis
Diametro (sistema metrico) esterno 12.6mm
Altezza (sistema metrico) 24.2mm
Product Type Graphite Crucible
Diametro (sistema metrico) base 4.75mm