Learn More
Graphite plate, highly oriented pyrolytic graphite (HOPG), 10x10x(1.6min)mm (0.394x0.394x0.079in), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15423905
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15423905
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043835.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite plate
Nota nome Highly oriented pyrolytic graphite (HOPG), 10x10x(1.6min)mm (0.394x0.394x0.079 in.)
Numero MDL MFCD00144065
Quantità 1 Pc.