Learn More
Graphite powder, synthetic, conducting grade, -325 mesh, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7051222
Click to view available options
Quantità:
28 g
113 g
227 g
454 g
Dimensione della confezione:
113g
227g
28g
454g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11325087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040798.TA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Graphite powder is basically used for casting polishing purposes and molding. Natural graphite is mostly used for refractories, batteries, steel making, expanded graphite, brake linings, foundry facings and lubricants. It is also used in pigments, anodes arc-lamp carbons, coating cathode ray tubes and moderator in nuclear piles. Graphite (carbon) fiber and carbon nanotubes are also used in carbon fiber reinforced plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Lubricants, pigments, anodes arc-lamp carbons, coating cathode ray tubes, moderator in nuclear piles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-42-5
Formula molecolare C
Molecular Weight (g/mol) 12.01
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite powder
Nota nome Synthetic
Colore Black
Dimensioni maglia −325 Mesh
Note sul grado di purezza UCP-2 grade, ultra 'F' purity
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 28 g
Numero UN UN1325
Informazioni di solubilità Insoluble in water as well as other organic solvents.
Percent Purity 99.9995%
Grado Conducting
Forma fisica Powder