Learn More
Graphite, Pure, Powder, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10336090 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 10336090
Marca: Fisher Chemical G/0900/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 7782-42-5
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C
Numero MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Quantità 1 kg
Sinonimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
IUPAC Name carbon
Molecular Weight (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Peso formulazione 12.01g/mol
Forma fisica Solid