Learn More
Graphite rod, 3.05mm (0.12in) dia x 305mm (12in) long, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7051216
Click to view available options
Quantità:
100 Pc.
25 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11430341
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040765.KM
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Graphite rod is used in computer brushes, anodes, arc lamps, carbon coating, cathode ray tubes, and moderator in nuclear piles. It is used for high-temperature crucibles, as a lubricant and in lead pencils. Graphite rod coated with Th(IV), plays an useful application for ion selective electrode based on thorium oxinate complex. It is also essential for the preparation of lead(II)-selective PVC-coated graphite rod electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Commutar brushes, anodes, arc lamps, carbon coating, cathode ray tubes, moderator in nuclear piles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite rod
Nota nome 3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long
Note sul grado di purezza AGKSP grade, ultra 'F' purity
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00144065
Quantità 25 Pc.
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in molten nickel.
Percent Purity 99.9995%