Learn More
Graphite rod, 5cm (2.0in) dia x 61cm (24in) long, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15495895
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15495895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000580.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite rod
Nota nome 5cm (2.0 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00144065
Quantità 1 Pc.
Percent Purity 99%
Forma fisica Rod