Learn More
Graphite rod, 6.15mm (0.242in) dia x 152mm (6in) long, 99.9995% (metals basis)
Codice prodotto. 15403735
Click to view available options
Quantità:
50 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15403735
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040767.KD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Graphite rod is used in computer brushes, anodes, arc lamps, carbon coating, cathode ray tubes, and moderator in nuclear piles. It is used for high-temperature crucibles, as a lubricant and in lead pencils. Graphite rod coated with Th(IV), plays an useful application for ion selective electrode based on thorium oxinate complex. It is also essential for the preparation of lead(II)-selective PVC-coated graphite rod electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Graphite rod
Nota nome 6.15mm (0.242 in.) dia. x 152mm (6 in.) long
Note sul grado di purezza SPK grade, ultra 'F' purity
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00144065
Quantità 50 Pc.
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in molten nickel.
Percent Purity 99.9995%