Learn More
Fisherbrand™ Stufa con convezione a gravità
Forno per usi generici in applicazioni di essiccazione e riscaldamento di base
Marca: Fisherbrand™
2234.57 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 51.00000kg
Descrizione
- Controller digitale
- Convezione a gravità
- Protezione da sovratemperatura
- Interni in acciaio inox
- Sovrapponibile
- Valvola di regolazione a controllo manuale per una maggiore circolazione dell'aria
- Supporti per ripiani di facile rimozione e spigoli arrotondati per semplificare la pulizia
- Due ripiani a griglia forniti come dotazione standard
- Garanzia di due anni su componenti e manodopera
- Marchio CE
Specifica
Stainless Steel | |
105L | |
Digital | |
25 kg | |
CEE7/7 plug for EU and BS1363/A for UK | |
±5°C at 150°C | |
414 x 438 x 580mm | |
48 kg | |
1400 w |
Gravity | |
50°C to 250°C | |
Stainless Steel | |
2 | |
±0.4°C at 150°C | |
2 Years (parts and labor) | |
565 x 640 x 820 mm | |
230 V 50/60 Hz |