Learn More
Fisherbrand™ Stufa con convezione a gravità
Codice prodotto. p-7115925 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
65L
105L
176L
Dimensioni interne (L x P x A):
414 x 328 x 480mm
414 x 438 x 580mm
589 x 438 x 680mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) unitSize
15805911 65L 414 x 328 x 480mm Pezzo
15825911 105L 414 x 438 x 580mm Pezzo
15845911 176L 589 x 438 x 680mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15805911
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Forno per usi generici in applicazioni di essiccazione e riscaldamento di base
  • Controller digitale
  • Convezione a gravità
  • Protezione da sovratemperatura
  • Interni in acciaio inox
  • Sovrapponibile
  • Valvola di regolazione a controllo manuale per una maggiore circolazione dell'aria
  • Supporti per ripiani di facile rimozione e spigoli arrotondati per semplificare la pulizia
  • Due ripiani a griglia forniti come dotazione standard
  • Garanzia di due anni su componenti e manodopera
  • Marchio CE
Per essiccazione, riscaldamento, usi generici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale camera Acciaio inox
Tipo di convezione Gravità
Capacità (sistema metrico) 65L
Temperatura (sistema metrico) Da 50 a 250 °C
Display Digitale
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 25 kg
N. di ripiani 2
Tipo di spina UK e UE
Stabilità termica ±0.4 °C a 150 °C
Uniformità termica ±4.5 °C a 150 °C
Warranty Garanzia di due anni su componenti e manodopera
Dimensioni interne (L x P x A) 414 x 328 x 480mm
Dimensioni (L x P x A) 565 x 530 x 720 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 42 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Wattage 1550 W