Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ Column
Codice prodotto. 15543077 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 0.2 mL
1 x 10 mL
Quantità:
1 Column
5 Columns
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Quantità unitSize
15543077 5 x 0.2 mL 5 Columns pezzi 5
15553077 1 x 1 mL 1 Column Pezzo
15563077 1 x 5 mL 1 Column Pezzo
15573077 1 x 10 mL 1 Column Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15543077 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 24011005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strep-Tactin™XT Superflow™ column is a gravity flow column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™XT Superflow™ columns contain a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™XT and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins via gravity flow.
  • As with any other Strep-Tactin™XT resins, the unspecific protein binding is extremely low, which leads to an outstanding purity of the target protein.
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™XT Superflow™ has a higher affinity for Strep-tag™ fusion proteins, which leads to an improved immobilization and purification.
  • In addition, Strep-Tactin™XT Superflow™ allows the application of denaturing agents such as urea during the purification procedure.
  • To reduce the waiting period during the sample and buffer application, the use of the application aid WET FRED is recommended. 
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 x 0.2 mL
Quantità 5 Columns
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione delle proteine
Tipo Gravity Flow Column
Esclusivamente per scopi di ricerca.