Learn More
Wheaton™ Tappi a pressione in gomma butilica grigia
Provides for extremely high chemical purity and low gas permeability. Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers are manufactured from an ultra pure bromobutyl formulation.
72.05€ - 469.00€
Specifica
Descrizione | Liscio |
---|---|
Colore | Grigio |
Materiale | Gomma butilica |
Product Type | Tappo |
Quantità | Confezione da 1000 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11742068
|
Wheaton™
700014 |
13mm |
72.05€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11732068
|
Wheaton™
700006G |
20 mm |
469.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Autoclavable
- Low level of extractables
- Free of latex, nitrosamines and 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
- Compatible with applications such as Water for Injection (WFI) where rubber extractables can cause problems
Specifica
Liscio | |
Gomma butilica | |
Confezione da 1000 |
Grigio | |
Tappo |