Learn More
Keystone Cleanroom Products Gray Coated Tyvek Equipment Cover, with Elastic
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
122 x 71 cm (48 x 28 in.)
132 x 102 cm (52 x 40 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Packaged 1 per labeled poly bag with Lot # and DOM
- Blocks UV Light
- Reduces labor costs
- Simplifies the conformance to SOP's
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
- Certificates of Conformance sent with each shipment
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | COC |
| Tipo di chiusura | Elastic |
| Colore | Gray |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilità | Non-sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 0.19 mm |
| Senza lattice | Yes |
| Spessore (sistema imperiale) | 7.4 mil |
| Vedi altri risultati |