Learn More
Keystone Cleanroom Products Gray Coated Tyvek Equipment Cover, with Elastic
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17786889 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
122 x 71 cm (48 x 28 in.)
132 x 102 cm (52 x 40 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17786889
Marca: Keystone Cleanroom Products COVGTVK482828E
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gray Tyvek GMP covers block UV light, which can damage light sensitive biotech products.
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Packaged 1 per labeled poly bag with Lot # and DOM
  • Blocks UV Light
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to SOP's
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Certificates of Conformance sent with each shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura Elastic
Colore Gray
Monouso Reusable
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.19 mm
Senza lattice Yes
Spessore (sistema imperiale) 7.4 mil
Dimensioni (L x P) 122 x 71 cm (48 x 28 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 48 in.
Lunghezza (sistema metrico) 121.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 28 in.
Larghezza (sistema metrico) 71 cm
Altezza (sistema imperiale) 28 in.
Altezza (sistema metrico) 71 cm
Product Type Cover