Learn More
Deutsch Neumann™ Spaziatori in gomma naturale grigia
Codice prodotto. 10119760
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte inferiore:
53 mm
78 mm
89 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10119760
Marca: Deutsch Neumann™ 2010181
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for general laboratory use. Deutsch Neumann™ Grey Rubber Spacers for Filtering (GUKO) are manufactured from natural rubber.
  • Durometer 40 Shore A
  • Excellent cold flexibility
  • High tensile strength and resilience
Specifica
Colore Grigio
Materiale Gomma naturale
Quantità 1 ciascuno
Tipo Spaziatori
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 89 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 66 mm