Learn More
Deutsch Neumann™ Tappi in gomma naturale grigia
Codice prodotto. 10169890
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3.5 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
12.8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
47 mm
50.5 mm
56 mm
60 mm
64.5 mm
71 mm
94 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Codice prodotto. 10169890
Marca: Deutsch Neumann™ 1010121
For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Stoppers are suitable for general use.
  • Acc. to DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Altezza (sistema metrico) 30mm
Quantità 1 ciascuno
Colore Grigio
Diameter (Metric) Bottom 21 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 27 mm
Materiale Gomma naturale
Product Type Tappo