Learn More
Deutsch Neumann™ Tappi in gomma naturale grigia
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3.5 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
12.8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
47 mm
50.5 mm
56 mm
60 mm
64.5 mm
71 mm
94 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
- Acc. to DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 45mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Colore | Grigio |
| Diameter (Metric) Bottom | 56 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 65 mm |
| Materiale | Gomma naturale |
| Product Type | Tappo |