Learn More
GRB2 Antibody (SR1396), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
406.00€ - 539.00€
Specifica
| Antigene | GRB2 |
|---|---|
| Clone | SR1396 |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18678244
|
Novus Biologicals
NBP3-21851-100ul |
100 μg |
539.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18673444
|
Novus Biologicals
NBP3-21851-50ul |
50 μg |
406.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GRB2 Monoclonal antibody specifically detects GRB2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ImmunoprecipitationSpecifica
| GRB2 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| abundant SRC homology, Adapter protein GRB2, ASH, EGFRBP-GRB2, epidermal growth factor receptor-binding protein GRB2, Grb3-3, growth factor receptor-bound protein 2, growth factor receptor-bound protein 3, HT027, MST084, MSTP084, NCKAP2, Protein Ash, SH2/SH3 adapter GRB2 | |
| A synthesized peptide derived from human GRB2 (Uniprot #: P62993) | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1396 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Angiogenesis, Breast Cancer, Cancer, Extracellular Matrix, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol | |
| 2885 | |
| IgG | |
| Affinity purified |