Learn More
Eppendorf™ Grease
Grease pistons when pipette has become extremely dirty. Eppendorf™ Grease is available in 45g tubes, for use with a variety of pipettes.
Marca:  Eppendorf™ 0013019231
Codice prodotto. 10124621
  • 107.00€ / 45g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Silicone grease for pipettes
  • Clean pipette with organic solvents; apply grease following cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Each
45 g