Learn More
Keystone Cleanroom Products Green Cellulose Sterilization Wrap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30089992 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3.8 cm
5.1 cm
7.6 cm
10.2 cm
15.2 cm
17.8 cm
20.3 cm
22.9 cm
30.5 cm
38.1 cm
45.7 cm
50.8 cm
61 cm
76.2 cm
91.4 cm
101.6 cm
114.3 cm
121.9 cm
137.2 cm
152.4 cm
182.9 cm
203.2 cm
Larghezza (sistema metrico):
3.8 cm
5.1 cm
7.6 cm
10.2 cm
15.2 cm
17.8 cm
20.3 cm
22.9 cm
30.5 cm
38.1 cm
45.7 cm
50.8 cm
61 cm
76.2 cm
91.4 cm
101.6 cm
114.3 cm
121.9 cm
137.2 cm
152.4 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 3000
pezzi 50
Codice prodotto. 30089992
Marca: Keystone Cleanroom Products GHDSHEET6060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
When secured with autoclave tape or elasticized bands, these blue GHD wrappers provide an effective microbial barrier from external sources of contamination.
  • Designed for steam sterilization; but also compatible with ETO or gamma irradiation
  • Treated to impart water and alcohol repellency
  • Wet formed, lightweight non-woven fabric comprised of natural wood pulp and polyester fibers bonded with a resin binder
  • Sufficient microbial barrier
  • Superior bacterial barrier properties compared to linen
  • Sterilization tapes adhere firmly and remove easily
  • Ideal choice for light trays, small basins and towels
  • Resists tearing and punctures
  • Does not contain any natural latex rubber
  • Processed and packaged in ISO certified cleanrooms
Specifica
Peso base 57 gsm
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura None
Colore Green
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam, Gamma, or EtO Sterilization
Materiale Cellulose
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
N. per custodia 100/Cs.
Temperature Range (Metric) 121°C to 135°C
Lunghezza (sistema imperiale) 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 60 in.
Larghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Product Type Sterilization Wrap (Heavy-duty)