Learn More
Ansell™ Comfort G26G Nitrile Immersion Gloves
Codice prodotto. p-8005274
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
10.5
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 13487606
Marca: Ansell™ A340065
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent resistance to many solvents and oil based chemicals. Flexible and comfortable for an excellent dexterity. Superior raised grip pattern for safety handling.
  • Very good abrasion resistance.
  • Allows contact up to 100°C.
  • Superior raised grip pattern for safety handlings.
  • Open cuff with textile edge binding allows ventilation to keep hand cool.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Product Type Immersion Gloves
Size 6.5
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Cotone
Modello COMFORT G26G
Quantità 12 paia
Resistente a Excellent resistance to many solvents and oil based chemicals