Learn More
Christeyns™ Green'R Floor Cleaner
Click to view available options
Formato:
Bottle
Can
Quantità:
2 x 5 L
250 x 20 mL
Dimensione della confezione:
10L
pezzi 250
Descrizione
- Brilla senza lasciare aloni
- Non schiumogeno
- Approvato per il contatto con gli alimenti
Specifica
Specifica
| Product Type | Neutral Detergent |
| Color-coded | No |
| Forma | Concentrated Liquid |
| pH | Neutral |
| Product Line | Cleanware |
| Scent | Floral |
| Sterilità | Non-sterile |
| Formato | Can |
| Quantità | 2 x 5 L |