Learn More
Christeyns™ Green'R Floor Cleaner
Codice prodotto. 17830255
Click to view available options
Formato:
Bottle
Can
Quantità:
2 x 5 L
250 x 20 mL
Dimensione della confezione:
10L
pezzi 250
Codice prodotto. 17830255
Marca: Christeyns™ 547509
Green'R floor è un detergente multiuso molto efficiente.
  • Brilla senza lasciare aloni
  • Non schiumogeno
  • Approvato per il contatto con gli alimenti
Specifica
Product Type Neutral Detergent
Color-coded No
Forma Concentrated Liquid
pH Neutral
Product Line Cleanware
Scent Floral
Sterilità Non-sterile
Formato Bottle
Quantità 250 x 20 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GreenR Floors
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, Isotridecanol, ethoxylated, sodium hydroxide