Learn More
Christeyns™ Green'R Floor Cleaner
Click to view available options
Formato:
Bottle
Can
Quantità:
2 x 5 L
250 x 20 mL
Dimensione della confezione:
10L
pezzi 250
Descrizione
- Brilla senza lasciare aloni
- Non schiumogeno
- Approvato per il contatto con gli alimenti
Specifica
Specifica
| Product Type | Neutral Detergent |
| Color-coded | No |
| Forma | Concentrated Liquid |
| pH | Neutral |
| Product Line | Cleanware |
| Scent | Floral |
| Sterilità | Non-sterile |
| Formato | Bottle |
| Quantità | 250 x 20 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- GreenR Floors
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, Isotridecanol, ethoxylated, sodium hydroxide