Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio ad alcol verde per immersione parziale
Codice prodotto. 12379349
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
300 mm
Peso (sistema metrico):
15.8 g
24.2 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12379349
Marca: Brannan™ 46/303/5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Misurazioni precise e facili da leggere. Il termometro ad alcol verde per immersione parziale Brannan™ Initial™ è progettato con dispositivo antirotazione per prevenire le rotture. Include bulbo integrato con puntale di agitazione rinforzato.
Provides vibrant, easy to read measurements. Brannan™ Initial™ Green Spirit-filled Partial Immersion Thermometer is designed with moulded non-roll glass device to helps prevent breakage. Includes integral bulb with reinforced stirring tip.
  • Green Kerosene spirit filling is miscible in water
  • Green fluid provides vibrant, easy to read measurements
  • Moulded non-roll glass device helps to prevent breakage
  • Integral bulb with reinforced stirring tip
  • Recyclable
  • Ideal for educational use
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'utilizzo didattico
Tipo di immersione Parziale
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Alcool verde
Peso (sistema metrico) 24.2 g
Product Type Termometro da laboratorio
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) Da –10 a 110 °C
Accuracy ±1.5 at 35°C
Suddivisione 1 °C
Immersion Length 76 mm