Learn More
Greiner Bio-One Provette per raccolta ematica capillare MiniCollect™
Codice prodotto. 13244999
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
0.8 ml
1 mL
Additivo:
K2 EDTA
K3 EDTA
Separatore di siero
Serum
Colore chiusura:
Gold
Lavanda
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 13244999
Marca: Greiner Bio-One 450480
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la raccolta, il trasporto e la processazione di sangue capillare. Le provette per raccolta ematica capillare Greiner BioOne™ MiniCollect™ sono raccomandate in particolare per soggetti con vene fragili, bambini, pazienti geriatrici e nei casi in cui sono necessari campioni ematici di volume ridotto.
Collect, transport and process capillary blood. Greiner Bio-One MiniCollect™ Capillary Blood Collection System Tubes are especially recommended in patients with fragile veins, young children, geriatric patients and in situations where only a small blood sample is required.
  • Tubes feature closure that acts as a valve, allowing appropriate capillary or funnel to be inserted without removing the cap
  • Fit into a 13 × 75mm carrier tube to facilitate bar code labeling, centrifugation, and storage
  • Tubes with gel contain an inert barrier on the bottom that moves upward to form a stable barrier between the clot/cells and serum/plasma during centrifugation and transport
  • All tubes require MiniCollect funnel or capillary collection device (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Provette per raccolta ematica capillare Bio-One VACUETTE MiniCollect
Additivo K2 EDTA
Capacità (sistema metrico) 0.5 ml
Chiusura inclusa
Colore chiusura Lavanda
Da utilizzare con (applicazione) Prelievi ematici di piccoli volumi