missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One VACUETTE™ CAT Serum Clot Activator Blood Collection Tubes

Codice prodotto. 15432560
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
6 mL
9 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15432560

Marca: Greiner Bio-One 456089

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VACUETTE™ CAT Serum Clot Activator tubes, used for determinations in serum, are coated with micronized silica particles that activate clotting when the tubes are gently inverted.

  • VACUETTE™ Blood Collection Tubes are evacuated for easy, safe sample collection. The amount of vacuum in each tube corresponds to the tube’s blood volume specification and helps ensure the correct blood-to-additive ratio.
  • Injection molded from polyethylene terephthalate (PET) plastic, VACUETTE™ Blood Collection Tubes are highly transparent and virtually unbreakable.
  • VACUETTE™ Serum tubes include a clot-activating additive – micronized silica particles – that is spray-dried on the interior tube wall for even disbursement and optimal blood/additive mixing.
  • Optimal fill marks on every tube label indicate the proper draw volume for correct blood-to-additive ratios (within ±10% of the stated nominal volume in accordance with ISO and CLSI).
  • Featuring red VACUETTE™ SAFETY Caps, designed to minimize the spraying of aerosols during decapping and color-coded to aid first-glance tube recognition.
  • Sterile and latex-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore Transparent
Product Type Blood Collection Tube
Additivo Clot Activator
Materiale PET
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Non-ridged Pull Cap
Capacità (sistema metrico) 6 mL
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Colore chiusura Red with Black Ring
Dimensioni provetta 13 x 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato