Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Serum Tubes
Codice prodotto. p-3240862
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15492550
Marca: Greiner Bio-One 456071
With safety twist cap. The inner wall of the serum tube is specially coated with microscopic silica particles, which activate the coagulation process.
  • Inner wall lining: microscopic silica particles
  • Contain separation gel in base of tube
  • Cap color: red
  • Ring color: yellow
  • With Z Serum Sep Clot Activator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo CAT Serum Sep Clot Activator
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore chiusura Red
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm