Learn More
Kartell™ Grey Narrow Neck Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 300
pezzi 40
pezzi 600
pezzi 80
Descrizione
- Completely opaque
- Excellent for all photosensitive materials
- Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits
- No leaking
- Includes insert plug for maximum security
- Easy grip cap
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Gray |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 23mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore chiusura | Grey |
| Graduazioni | 50mL |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 157 mm |