Learn More
Deutsch Neumann™ Grey Natural Rubber Spacer
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
24 mm
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Colore | Gray |
| Materiale | Natural Rubber |
| N. per confezione | 10Pack |
| Quantità | 10/Pk. |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |