Learn More
GRHL1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
136.00€ - 437.00€
Specifica
| Antigene | GRHL1 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18696024
|
Novus Biologicals
NBP3-21433-100ul |
100 μg |
437.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18680674
|
Novus Biologicals
NBP3-21433-25ul |
25 μg |
136.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GRHL1 Polyclonal antibody specifically detects GRHL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| GRHL1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| grainyhead-like 1 (Drosophila), grainyhead-like protein 1 homolog, LBP protein 32, MGRLBP-32, NH32, TFCP2L2, Transcription factor CP2-like 2LBP32Mammalian grainyhead, Transcription factor LBP-32 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GRHL1 fragment | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.0 | |
| 29841 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |