Learn More
Fisherbrand™ Grid Divider
Codice prodotto. 11892493 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Codice prodotto. 11892493
Organize sample tubes with this cardboard grid divider. Fisherbrand™ Grid Dividers fit in 133 x 133 x 30mm (L x W x H) boxes to store tubes in a 4 x 4 grid.
  • Grid inserts for cryo boxes
  • 133 x 133 x 30mm (L x W x H)
  • white, cardboard
  • Available in packs of 10
Specifica
Colore White
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Grid Divider
Quantità 10
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm