Learn More
Tenak™ Grid Dividers
Codice prodotto. 15240544 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10 x 10 celle con diam. est. <12,25 mm Fiale
10 x 10 celle con diam. est. <12 mm Fiale
10 x 10 celle con fiale di diam. est. <12,25 mm
12 x 12 celle con fiale di diam. est. <10,25 mm
5 x 5 celle con diam. est. <25,25 mm Fiale
6 x 6 celle con diam. est. <20 mm Fiale
6 x 6 celle con diam. est. <21 mm Fiale, per scatole da 50 mm
6 x 6 celle con fiale di diam. est. <20 mm
7 x 7 celle con diam. est. <17 mm Fiale
8 x 8 celle con diam. est. <15 mm Fiale
8 x 8 celle con fiale di diam. est. <15,50 mm
8 x 8 celle con fiale di diam. est. <15 mm
9 Vials (Less than 13.75 mm O.D.)
9 x 9 celle con diam. est. <13 mm Fiale
9 x 9 celle con fiale di diam. est. <13,75 mm
Altezza (sistema metrico):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Codice prodotto. 15240544
Marca: Tenak™ TE22114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Organize and retrieve samples stored in Cryoboxes into which Tenak™ Grid Dividers have been inserted. Boxes and grids hold tissue in a variety of sample storage tube sizes and diameters.
  • Ultra-low temperature-resistant cardboard
  • Water-repellent finish
  • Temperature resistance to -80°C
Specifica
Materiale Cardboard
Forma Square
Tipo Divisori a griglia
Da utilizzare con (applicazione) Per scatole da 50 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mm Boxes
Capacità 6 x 6 celle con diam. est. <20 mm Fiale
Quantità Confezione da 36
Altezza (sistema metrico) 30 mm